Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 708,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2570,00 zł 2184,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H25NO · HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.29
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
desiccated, protect from light
708,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
optical activity
[α]25/D +68.2°, c = 1 in methanol(lit.)
storage condition
desiccated, protect from light
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL at ±60 °C (with sonication)
SMILES string
Br.CCCN(CCC)[C@@H]1CCc2cccc(O)c2C1
InChI
1S/C16H25NO.BrH/c1-3-10-17(11-4-2)14-9-8-13-6-5-7-16(18)15(13)12-14;/h5-7,14,18H,3-4,8-12H2,1-2H3;1H/t14-;/m1./s1
InChI key
BATPBOZTBNNDLN-PFEQFJNWSA-N
Gene Information
human ... HTR1A(3350)
Application
Biochem/physiol Actions
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT administration reduces aggressive behavior. It decreases food intake by modifying the sensitivity of 5-HT1A receptor during food deprivation.
(R)-(+)-8-Hydroxy-DPAT is a full 5-HT1A serotonin receptor agonist; active enantiomer of (±)-8-hydroxy-DPAT.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?