Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1600,00 zł
Nazwa produktu
HOE 140, ≥94%
Quality Segment
assay
≥94%
storage temp.
−20°C
SMILES string
N[C@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N2C[C@H](O)C[C@H]2C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3cccs3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N4Cc5ccccc5C[C@@H]4C(=O)N6[C@H]7CCCC[C@H]7C[C@H]6C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C59H89N19O13S/c60-37(14-5-19-67-57(61)62)48(82)72-38(15-6-20-68-58(63)64)52(86)75-22-8-18-43(75)54(88)77-30-35(80)26-44(77)50(84)70-28-47(81)71-40(27-36-13-9-23-92-36)49(83)74-41(31-79)53(87)76-29-34-12-2-1-10-32(34)24-46(76)55(89)78-42-17-4-3-11-33(42)25-45(78)51(85)73-39(56(90)91)16-7-21-69-59(65)66/h1-2,9-10,12-13,23,33,35,37-46,79-80H,3-8,11,14-22,24-31,60H2,(H,70,84)(H,71,81)(H,72,82)(H,73,85)(H,74,83)(H,90,91)(H4,61,62,67)(H4,63,64,68)(H4,65,66,69)/t33-,35+,37+,38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45-,46+/m0/s1
InChI key
QURWXBZNHXJZBE-SKXRKSCCSA-N
Gene Information
human ... BDKRB2(624)
mouse ... BDKRB2(12062)
rat ... BDKRB2(25245)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥94% | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution |
| assay ≥94% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Gene Information human ... BDKRB2(624) | Gene Information human ... BDKRB2(624) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?