Przejdź do
H2380
6-Hydroxy-DL-DOPA
≥98% (HPLC), powder, APE1 inhibitor
Synonim(y):
2,4,5-Trihydroxy-DL-phenylalanine, 2,5-Dihydroxy-DL-tyrosine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1850,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3390,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
20 610,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H11NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2860065
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
6-Hydroxy-DL-DOPA, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
off-white
solubility
H2O: 3 mg/mL, 1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1cc(O)c(O)cc1O)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO5/c10-5(9(14)15)1-4-2-7(12)8(13)3-6(4)11/h2-3,5,11-13H,1,10H2,(H,14,15)
InChI key
YLKRUSPZOTYMAT-UHFFFAOYSA-N
General description
Dissolve in oxygen-free boiled water containing 0.1% sodium metabisulfite or other antioxidant. Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.
Biochem/physiol Actions
6-Hydroxy-DL-DOPA is an inhibitor of APE1 (apurinic/apyrimidinic endonuclease) repair-function activity. APE1 is a nuclease crucial for DNA base excision repair pathway. 6-Hydroxy-DL-DOPA also blocks RAD52 (DNA repair protein) single-stranded DNA binding domain.
Precursor 6-hydroxydopamine.
Precursor of the catecholaminergic neurotoxin, 6-hydroxydopamine; converted to 6-hydroxydopamine by L-aromatic amino acid decarboxylase.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Disclaimer
Hygroscopic; photosensitive
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
P9003
description
≥98% (HPLC), powder
description
mol wt 1,000-5,000
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL (Solutions should be freshly prepared and protected from exposure to light.), H2O: 3 mg/mL
solubility
-
color
off-white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)