Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 241,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 653,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
241,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
bp
227 °C/100 mmHg (lit.)
mp
59-61 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C17H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(18)19/h2-16H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
KEMQGTRYUADPNZ-UHFFFAOYSA-N
Application
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description ≥98% | description ≥99% | description 95% |
| assay ≥98% | assay ≥99% | assay 95% |
| functional group carboxylic acid | functional group ester | functional group ester |
| biological source synthetic | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in - |
| form powder | form powder or solid | form - |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptadecanoic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?