Przejdź do
H4034
HEPES
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Synonim(y):
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
388,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1040,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2890,00 zł
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5340,00 zł
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
25 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Prześlij zapytanie
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H18N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.30
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-907-9
Beilstein/REAXYS Number:
883043
MDL number:
eCl@ss:
32129211
388,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
BioPerformance Certified
Quality Segment
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, competitive inhibition ELISA: suitable
impurities
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
color
white
useful pH range
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
cation traces
Fe: ≤5 ppm
absorption
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M, ≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
suitability
suitable for Western blot, suitable for component for culture media
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
foreign activity
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES string
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI key
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
General description
HEPES, or 4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-ethane-sulfonic acid, is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid buffer. It demonstrates outstanding buffering capacity in the pH range of 6.8 to 8.2, boasting a pKa of 7.48 at 25°C. Widely acknowledged as one of the most versatile buffers, HEPES is extensively utilized in cell biology, biochemical, and biological research. A notable attribute is its non-reactivity with metal ions. Unlike many buffers, HEPES does not form significant complexes with most metals, making it suitable for applications involving metal ions without affecting their activity. This characteristic enhances its utility as a "non-coordinating buffer." In cell culture, HEPES excels in maintaining a stable physiological pH, even amidst fluctuations in carbon dioxide concentration resulting from cellular respiration. This sets it apart from bicarbonate buffers (NaHCO3), which, though commonly used, are less effective in pH stability.
HEPES also proves advantageous in various biological and biochemical processes. Its ampholytic nature makes it suitable as a separator for creating pH gradients in isoelectric focusing, a technique often employed in protein separation and analysis. Moreover, HEPES exhibits minimal interference with DNA-restriction enzyme reactions compared to buffers with fewer substituted amine groups, such as Tris. This makes it a preferred choice for applications involving DNA manipulation and analysis. Beyond these specific applications, HEPES is valuable in numerous other biological and biochemical processes, including immunoprecipitation, cell lysis, and live cell imaging. Its versatility, coupled with exceptional pH buffering capacity and minimal interaction with other molecules, establishes HEPES as an indispensable tool across diverse research domains.
HEPES buffer does not confer cytotoxic effects on cells and thus can be used in animal cell cultures.
HEPES has been described as one of the best all-purpose buffers available for biological research. At biological pH, the molecule is zwitterionic, and is effective as a buffer at pH 6.8 to 8.2. HEPES has been used in a wide variety of applications, including tissue culture. It is commonly used to buffer cell culture media in air. HEPES finds its usage in in vitro experiments on Mg.
Application
HEPES has been used:
  • To supplement Dulbecco′s modified Eagle′s medium to culture and maintain cell lines
  • As a component of platelet suspension buffer
  • To supplement Hank′s basic salt solution, which is used to wash pancreatic tissue
  • As a component of wash buffer and blocking buffer in the purification and quantification of protein with enzyme-linked immunosorbent (ELISA) assay
  • For the adjustment and maintenance of pH of biological solutions
  • As a component of Hank′s balanced salt solution (HBSS) and dissociation medium to study neuronal development
  • For homogenization of tissue and in the preparation of cytosolic and nuclear extract from cells
  • As a component of keratinocyte and fibroblast culture medium
Features and Benefits
  • Tested to confirm low levels of heavy metal contamination, ensuring suitability for various applications
  • Highly soluble in water with a useful pH range of 6.8 - 8.2 and pKa of 7.5 at 25 °C
  • Negligible metal ion binding
  • Less toxic to cells than other buffers such as Tris and phosphate
  • Stable in a wide pH range
  • Tested for Endotoxins and Total Aerobic Microbial Count
  • Free from DNase, NICKase, RNase, Endonuclease, Exonuclease and Protease
Packaging
The DRYPOUR® packaging system for high-quality hygroscopic salts DRYPOUR® packaging:
  • The current DRYPOUR® packaging configuration is in a 50L nestable drum
  • 25KG-DP are the standard prepack offering
  • Smaller volumes can be put in the same drum for variable configurations
The benefits of DRYPOUR®:
  • Improves operational efficiency by reducing material preparation time and increasing operator safety
  • Minimizes caking of hygroscopic salts
  • Offers triple protection: against moisture inside and outside, and against contamination
How does the DRYPOUR® packaging system Improve your operational efficiency?
  • This state-of-the-art design packaging system minimizes caking, thus significantly reducing the time needed for material preparation
  • PE drum with our new tamper-evident seal, a polyethylene liner with integrated desiccant bags and a breathable interior Tyvek®liner
  • Desiccant bags are firmly integrated into the polyethylene liner
  • Triple protection delivers two invaluable results:
  1. Dramatically reduced caking
  2. No contamination risk from the desiccant
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Legal Information
DRYPOUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tyvek is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RDD002PHR1428H23830
HEPES Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1428
HEPES
description
BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
description
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99.5%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
reagent grade, ≥99% (titration), crystalline
grade
BioPerformance Certified
grade
anhydrous
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
reagent grade
technique(s)
competitive inhibition ELISA: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.5% (titration)
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99% (titration)
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
application(s)
advanced drug delivery
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
-
form
crystalline
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Chicago, IL
    • Review 1
    • Votes 4
    5 out of 5 stars.
    Great product
    This is a classical Sigma HEPS powder that I have been using since my PhD research in the graduate school for the last 15 years.
    Helpful?
  2. 2 Ratings-only reviews