Przejdź do
H4385
Hanks′ Balanced Salt solution
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
Synonim(y):
HBSS
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
320,00 zł
6 x 100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352107
320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
concentration
10 ×
pH
5.8-6.0
application(s)
cytology
hematology
histology
tissue diagnostics
storage temp.
room temp
General description
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) is a cell and tissue culture solution. It is widely recommended for cell maintenance and conservation of tissues for a longer period. In addition, HBSS is used as a wet storage media for avulsed teeth, as it has the ideal osmolality and physiological pH for preserving the vitality of cells.
Application
Hanks′ Balanced Salt solution (HBSS) has been used for the elimination of the epithelial layer from the leukocytes and lymphocytes from the colon cells. It has also been used for the isolation of quail spermatozoa
Packaging
Contains: NaCl, 80 g/L; KCl, 4 g/L; glucose, 10 g/L; KH2PO4 600 mg/L; Na2HPO4 475 mg/L and phenol red, 170 mg/L
Other Notes
pH 6.9 when diluted according to instructions. Osmolality 240-250 mOsm/Kg.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
55037C55021CH9394
description
10 ×, Modified, without calcium, magnesium or sodium bicarbonate
description
HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
description
Modified, with sodium bicarbonate, without calcium chloride and magnesium sulfate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
application(s)
hematology
histology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
concentration
10 ×
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pH
5.8-6.0
pH
-
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)