Przejdź do
H4398
DL-β-Hydroxypalmitic acid
≥98%
Synonim(y):
3-Hydroxyhexadecanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H32O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
272.42
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
748,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
functional group
carboxylic acid
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC(O)CC(O)=O
InChI
1S/C16H32O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15(17)14-16(18)19/h15,17H,2-14H2,1H3,(H,18,19)
InChI key
CBWALJHXHCJYTE-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-β-Hydroxypalmitic acid is a mixture of D- and L-β-hydroxypalmitic (3-hydroxyhexadecanoic) acids. 3-hydroxyhexadecanoic [C16:0(3-OH)] may be used in studies that involve the lipid structures of endotoxin lipid A molecules.
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)