Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 653,00 zł |
6 x 1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
653,00 zł
Quality Segment
description
for research or for further manufacturing use
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
glucose: 2.84 g/L
NaHCO3: yes
L-glutamine: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Features and Benefits
Developed to meet the needs of biotechnology manufacturing, this medium supports rapid initial cell growth and high levels of antibody expression. It also supports high cell densities at high viability for extended periods without the use of animal-derived proteins.
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description Animal-component free, with sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma, suitable for cell culture | description without antibiotics, antimycotics, L-glutamine, and phenol red, with sodium bicarbonate, HEPES, essential and non-essential amino acids, liquid, sterile-filtered, suitable for hybridoma | description Serum-Free Medium for CHO cells, Chemically Defined Animal-component free, without L-glutamine, without hypoxanthine, without sodium bicarbonate, without thymidine, dry powder, suitable for cell culture. Use 19.24 g/L. See information sheet, 24360C @ www.sigmaaldrich.com for hydration instructions |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility - |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | hybridoma: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable (suspension) |
| form liquid | form liquid | form dry powder |
| components glucose: 2.84 g/L | components HEPES: yes | components - |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?