Przejdź do
H4516
Hydrocodone (+)-bitartrate salt
μ opioid receptor agonist
Synonim(y):
4,5-Epoxy-3-methoxy-17-methyl-5α-morphinan-6-one (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO3 · C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
449.45
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
205-608-1
MDL number:
eCl@ss:
32160701
Aby zapytać o ten produkt H4516, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrocodone (+)-bitartrate salt,
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal), kontrollierte Droge in Deutschland
technique(s)
HPLC: suitable, chromatography: suitable, gas chromatography (GC): suitable
solubility
H2O: 62 mg/mL, ethanol: soluble
application(s)
forensics and toxicology
veterinary
originator
Abbott
SMILES string
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.[H][C@]12CCC(=O)[C@]3([H])Oc4c(OC)ccc5C[C@H]1N(C)CC[C@@]23c45
InChI
1S/C18H21NO3.C4H6O6/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h3,6,11-12,17H,4-5,7-9H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-,12+,17-,18-;1-,2-/m01/s1
InChI key
OJHZNMVJJKMFGX-BWCYBWMMSA-N
Biochem/physiol Actions
μ opioid receptor agonist; narcotic analgesic and antitussive.
Features and Benefits
This compound was developed by Abbott. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)