Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 109,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 352,00 zł |
Informacje o tej pozycji
109,00 zł
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
concentration
10 ×
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
components
phenol red: yes
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description Without sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture | description HBSS Modified, with calcium, with magnesium, without phenol red, liquid, suitable for cell culture | description HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable |
| sterility sterile-filtered | sterility sterile-filtered | sterility sterile | sterility sterile |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| components phenol red: yes | components - | components NaHCO3: 350 mg/L | components NaHCO3: 350 mg/L |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in ambient | shipped in ambient |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salt Solution 10x
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?