Przejdź do
H4645
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin
≥90%
Synonim(y):
2,3,6-Tri-O-methyl-β-cyclodextrin, Trimethyl-β-cyclodextrin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C63H112O35
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1429.54
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
78748
3120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90%
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable
mp
170-178 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H]3[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]4[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]5[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]6[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]7[C@@H](COC)O[C@H](O[C@@H]8[C@@H](COC)O[C@H](O[C@H]1[C@H](OC)[C@H]2OC)[C@H](OC)[C@H]8OC)[C@H](OC)[C@H]7OC)[C@H](OC)[C@H]6OC)[C@H](OC)[C@H]5OC)[C@H](OC)[C@H]4OC)[C@H](OC)[C@H]3OC
InChI
1S/C63H112O35/c1-64-22-29-36-43(71-8)50(78-15)57(85-29)93-37-30(23-65-2)87-59(52(80-17)44(37)72-9)95-39-32(25-67-4)89-61(54(82-19)46(39)74-11)97-41-34(27-69-6)91-63(56(84-21)48(41)76-13)98-42-35(28-70-7)90-62(55(83-20)49(42)77-14)96-40-33(26-68-5)88-60(53(81-18)47(40)75-12)94-38-31(24-66-3)86-58(92-36)51(79-16)45(38)73-10/h29-63H,22-28H2,1-21H3/t29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-,43+,44+,45+,46+,47+,48+,49+,50-,51-,52-,53-,54-,55-,56-,57-,58-,59-,60-,61-,62-,63-/m1/s1
InChI key
DSDAICPXUXPBCC-MWDJDSKUSA-N
General description
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin is a β-cyclodextrin derivative that finds potential use in pharmaceutical, food and cosmetic applications. Its attractive features include: the non-polar cavity desirable for its use as a molecular host for a wide range of molecules and its affinity for organic compounds in solution as well as crystalline phases.
Application
Chiral additive in liquid chromatography for enantiomer resolution. Chiral separation of basic drug substances by capillary electrophoresis.
Heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin may be used:
  • To investigate the crystal structure of its complexes with m-iodophenol, 4-biphenylacetic acid and (R)- and (S)-flurbiprofen by X-ray analysis.
  • To study the candidature of its complex with vitamin A for potential application as a drug delivery system for ophthalmic applications by high sensitivity fluorescence spectrometry and high pressure liquid chromatography (HPLC) techniques.
  • In the determination of the analyte composition in commercial samples by HPLC coupled to mass spectrometry (MS).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
51707H0513
description
≥90%
description
≥98.0%
description
-
assay
≥90%
assay
≥98.0%, ≥98.0% (TLC)
assay
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
mp
170-178 °C (lit.)
mp
170-178 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)