Przejdź do
H5142
20-Hydroxyecdysone
≥93% (HPLC), ecdysteroid hormone, powder
Synonim(y):
β-Ecdysone, 2β,3β,14α,20β,22,25-Hexahydroxy-7-cholesten-6-one, Ecdysterone, Insect moulting hormone, Polypodine A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
809,00 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1460,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3190,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H44O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.63
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1917578
Assay:
≥93% (HPLC)
Form:
powder
809,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
20-Hydroxyecdysone, ≥93% (HPLC), powder
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
alcohol: soluble
application(s)
agriculture
environmental
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@@](C)(O)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O7/c1-23(2,32)9-8-22(31)26(5,33)21-7-11-27(34)16-12-18(28)17-13-19(29)20(30)14-24(17,3)15(16)6-10-25(21,27)4/h12,15,17,19-22,29-34H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,17-,19+,20-,21-,22+,24+,25+,26+,27+/m0/s1
InChI key
NKDFYOWSKOHCCO-YPVLXUMRSA-N
Application
20-Hydroxyecdysone has been used:
  • in Leibovitz′s dissecting medium for culturing sorting zone and neuropil-associated glia and antennal lobes of Manduca sexta
  • in Schneider′s medium to reproduce ex-vivo imaginal disc eversion
  • as a supplement in Mcl8 medium for culturing Drosophila wing imaginal discs
Biochem/physiol Actions
20-Hydroxyecdysone is an ecdysteroid hormone that plays a key role in insect development, cell proliferaton, growth and apoptosis by controlling gene expression involved in molting and metamorphosis. It acts through a heterodimeric receptor comprising the ecdysone receptor and the ultraspiracle proteins (USP).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89651Y0002054E9004
β-Ecdysone phyproof® Reference Substance
PHL89651
β-Ecdysone
description
≥93% (HPLC), powder
description
phyproof® Reference Substance
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
≥90%
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥90%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
alcohol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
ambient
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Inquiry About 20-Hydroxyecdysone Preparation Dear company, I have been ordering 20-Hydroxyecdysone for use as a supplement in insect cell culture. Could you kindly share the preparation and dissolving procedure with me? Sincerely,
    1 answer
    1. This product is tested for solubility in methanol at 20 mg/mL. However, historical data indicates that the material is soluble up to 49 mg/mL in methanol. For use in cell culture, similar rates are expected in ethanol. Stock solutions may be stored in aliquots at -20°C.