Przejdź do
H5262
Heptacosafluorotributylamine
liquid
Synonim(y):
PFTBA, Perfluorotributylamine, Tris(nonafluorobutyl)amine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
N(CF2CF2CF2CF3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
671.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-223-1
Beilstein/REAXYS Number:
1813883
MDL number:
Produkt H5262 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
23.3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.3 mmHg ( 25 °C)
form
liquid
bp
178 °C (lit.)
density
1.883 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)N(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C12F27N/c13-1(14,7(25,26)27)4(19,20)10(34,35)40(11(36,37)5(21,22)2(15,16)8(28,29)30)12(38,39)6(23,24)3(17,18)9(31,32)33
InChI key
RVZRBWKZFJCCIB-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Heptacosafluorotributylamine
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)