Przejdź do
H5505
Histone from calf thymus
Type III-S
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
325,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
705,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1410,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
Beilstein/REAXYS Number:
1895465
MDL number:
eCl@ss:
32160703
Form:
powder
Biological source:
bovine (calf) thymus
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
bovine (calf) thymus
Quality Segment
type
Type III-S
form
powder
concentration
≥60% protein (biuret)
technique(s)
activity assay: suitable
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
Application
Histone is suitable for use:
  • as a positive control in the in vitro kinase assay to examine the ability of Cdc2-cyclin B1 to phosphorylate GST-CD-4 protein
  • in Cdk5 activity assay
  • in histone H1 kinase assay
  • as a Poly(ADP-ribose) (PAR) acceptor in the assessment of in vitro PAR polymerase activity
  • as an acceptor of 32P from [γ-32P]ATP in order to measure protein kinase activity of lysate from small and large luteal cells
Biochem/physiol Actions
Histones are a group of proteins characterized by high levels of lysine and arginine that form reversible complexes with DNA. Based on the fractions, the molar mass of histones varies between 11-21kDa. Five different fractions have been isolated and characterized. They include H1 (lysine rich), H2a and H2b that are slightly lysine rich, H3 and H4 that are arginine rich. H1 acts as a link between "beads" (nu bodies) on the chromatin chain.
Features and Benefits
Do not confuse Sigma "Type" designations with the "Fraction" designations used by Luck and co-workers.
Preparation Note
Lysine-rich fraction as isolated and described by de Nooij, E. and Westenbrink, H.G., Biochim. Biophys. Acta, 62, 608 (1962).
Other Notes
Characterized as mainly subgroup f1 by SDS-PAGE
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4380H9250D8661
description
Type III-S
description
Type VIII-S
description
Type II-A, lyophilized powder
description
For hybridization
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine (calf) thymus
biological source
bovine thymus
concentration
≥60% protein (biuret)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
solution
solubility
H2O: soluble 10 mg/mL, clear to hazy, colorless to light yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Histone from calf thymus
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What type of buffer or solution would be best for stabilizing histone proteins? Would ultrapure water (ddH₂O) be suitable for dissolution?
    1 answer
    1. Histones are soluble in water at a concentration of 10 mg/ml or in 0.5 N HCl at the same concentration, yielding a clear or hazy solution depending on the fraction. Histones dissolved or suspended in water should remain stable for at least 6 months when frozen in single-use aliquots.