Przejdź do
H6136
Hanks′ Balanced Salts
Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
Synonim(y):
Hanks′ Balanced Salt Solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
2-8°C
General description
Balanced Salt solutions (BSS) are essential in cell culture as they serve as irrigating, transporting, and diluting agents to maintain the osmotic balance between intra-and extracellular spaces. They provide cells with water, inorganic ions, and energy for normal cell metabolism. BSS also provides a buffering system to maintain the medium within the optimum pH range (7.2-7.6).
Application
Hanks′ Balanced Salt has been used:
  • in the preparation of stock solution for culturing mice primary hepatocytes
  • to measure the mineralized nodule formation in human osteoblast cultures
  • in the preparation of embryo buffer to collect zebrafish eggs
Preparation Note
Formulated to contain 9.8 grams of powder per liter of medium.
Supplement with 0.35 g/L sodium bicarbonate.
Other Notes
The pH is adjusted after addition of sodium bicarbonate.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H1387H464155021C
description
Without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Modified, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
description
Without calcium chloride, magnesium sulfate and sodium bicarbonate, 10 ×, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
description
HBSS Modified, with phenol red, without calcium, without magnesium, liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
400
Quality Level
400
form
powder
form
powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
HBSS, salt solutions
HBSS, salt solutions
HBSS, salt solutions
HBSS, salt solutions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hanks′ Balanced Salts
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
10035-04-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)