Przejdź do
H7271
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
Synonim(y):
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.50
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI key
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)