Przejdź do
H7410
HBV core δ antigen (HBcAg) human
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
Synonim(y):
Hepatitis B virus core Δ antigen
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2090,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
2090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
clone
HBV 320, monoclonal
assay
95% (SDS-PAGE)
mol wt
14 kDa
concentration
~1 mg protein/mL
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
hepatitis B virus ... HBVgp4(944568)
human ... HBVgp4(944568)
Biochem/physiol Actions
Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Recombinant (1-144) of HBV core antigen. Deleted DNA binding domain, fully competent for self-assembly. Reacts strongly with human HBV positive serum.
Physical form
Solution in 7.5 mM phosphate buffer (pH 7.2), 75 mM NaCl, and 50% glycerol solution.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0160SRP2151SRP2153
description
~1 mg protein/mL, 95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, clone HBV 320
description
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, Galactosidase-tagged
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
mol wt
14 kDa
mol wt
39 kDa (plus 114 kDa β-Gal tag)
mol wt
~22.7 kDa
mol wt
~22.7 kDa
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)