Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 247,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 712,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
249.30
MDL number:
UNSPSC Code:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
eCl@ss:
32150313
247,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99% (titration)
form
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
useful pH range
6.8-8.2
pKa
7.5
solubility
water: soluble 0.5 g/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI key
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under HEPES hemisodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?