Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH5N3O · 1/2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
124.11
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
228-749-0
MDL number:
biological source
synthetic (organic)
assay
≥98% (TLC)
form
powder
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=N)NO.NC(=N)NO.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3O.H2O4S/c2*2-1(3)4-5;1-5(2,3)4/h2*5H,(H4,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
InChI key
MTGDDPZRXSDPFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?