Przejdź do
H7660
Heregulin-β1 (EGF Domain) human
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
Synonim(y):
HRG-β1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
eCl@ss:
32035490
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥98% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
potency
<0.50 ng/mL
mol wt
predicted mol wt 8 kDa
packaging
pkg of 10 and 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
impurities
endotoxin, tested
color
white
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... NRG1(3084)
Biochem/physiol Actions
Growth factor ligand for ErbB3 and ErbB4 receptor tyrosine kinases.
Growth factor ligand for ErbB3 and ErbB4 receptor tyrosine kinases. The binding of HRG results in receptor dimerization and receptor trans-autophosphorylation. The phosphorylated receptors recruit cellular signaling proteins, initiating signaling pathways.
Analysis Note
The biological activity is measured by its ability to stimulate the proliferation of human MCF-7 cells grown under serum-free conditions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H0786SRP305501201
description
≥98% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder
description
≥80% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
description
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
description
The Heregulin-β3 protein, Epidermal growth factor (EGF) domain is available in a 100 µg format.
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
assay
≥98% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
assay
-
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous glycerol solution
form
lyophilized
form
liquid
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
storage condition
-
storage condition
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)