Przejdź do
H7909
HU-210
solid (air sensitive)
Synonim(y):
(6aR-trans-3-(1, 1-Dimethylheptyl)-6a,7,10,10a-tetrahydro-1-hydroxy-6,6-dimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-9-methanol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H38O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
386.57
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4298162
Form:
solid (air sensitive)
Storage condition:
desiccated
Produkt H7909 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid (air sensitive)
Quality Segment
drug control
USDEA Schedule I; stupéfiant (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: soluble
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12CC(CO)=CC[C@@]1([H])C(C)(C)Oc3cc(cc(O)c23)C(C)(C)CCCCCC
InChI
1S/C25H38O3/c1-6-7-8-9-12-24(2,3)18-14-21(27)23-19-13-17(16-26)10-11-20(19)25(4,5)28-22(23)15-18/h10,14-15,19-20,26-27H,6-9,11-13,16H2,1-5H3/t19-,20-/m1/s1
InChI key
SSQJFGMEZBFMNV-WOJBJXKFSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Biochem/physiol Actions
Cannabinoid receptor agonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Cannabinoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)