Przejdź do
H8765
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Synonim(y):
Rabbit Anti-Human Antibody
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
658,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
eCl@ss:
39020601
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IEP
Citations:
4
658,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Serum is the component of blood plasma without cells and clotting factors. It is used in various assays, research and also as a supplement in cell culture. Anti-human serum antibody can be used in immunoelectrophoresis. Rabbit anti-human serum antibody reacts specifically with normal human serum.
Immunogen
Pooled normal human serum.
Application
Anti-human serum antibody (diluted 1:3 in KnockOut Dulbeccos′s modified Eagles medium) can be used in immunosurgery.
Analysis Note
The antiserum has been treated to remove lipoproteins.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H9640P3164M5774
description
whole antiserum
description
whole antiserum
description
whole antiserum
description
whole antiserum
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
-
clone
-
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)