Przejdź do
H8773
Halocarbon oil 27
Synonim(y):
1,1,2-trifluoro-2-chloroethene, Chlorotrifluoroethylene homopolymer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
1170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
SMILES string
FC(=C(F)Cl)F
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Halocarbon oil 27 is a polymer of chlorotrifluoroethylene (CTFE). It is used to lubricate pumps in hyperbaric chambers.
Application
Halocarbon oil 27 has been used in the microinjection of zebrafish embryos. It has also been used for injury (axotomy) assays.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8898454710C8267
description
-
description
-
description
powder
description
delivery vehicle for fat-soluble compounds
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
-
-
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)