Przejdź do
H9262
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
Synonim(y):
2-Hydroxypropyl methyl cellulose ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
331,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
842,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1670,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.56
MDL number:
eCl@ss:
39020601
331,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
mol wt
~26 kDa
color
beige
viscosity
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
SMILES string
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
InChI key
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Application
(Hydroxypropyl)methyl cellulose acts as a thickener for aqueous and non-aqueous systems, is a water retention aid and steric stabilizer, and clear films with grease resistance. (Hydroxypropyl)methyl cellulose has been used to study mucoadhesion in the design of drug delivery systems to prolong intestinal residence time and has also been used to study the enhancement of dissolution rate of poorly water soluble drugs.
Thickener for aqueous and non-aqueous systems, clear films with grease resistance, binders, lubricants, steric stabilizer and water retention aid.
Features and Benefits
Dissolves in water, undergoes reversible gelation upon heating, non-ionic, does not complex with ionic species and is surface active and enzyme resistant. Solutions are pseudoplastic.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H8384423203423181
description
viscosity 80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
viscosity 40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
description
average Mn ~86,000
description
average Mn ~90,000
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
color
beige
color
beige
color
-
color
-
viscosity
80-120 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
viscosity
40-60 cP, 2 % in H2O(20 °C)(lit.)
viscosity
4,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
viscosity
15,000 cP, 2 wt. % in H2O(20 °C, Ubbelohde)(lit.)
mol wt
~26 kDa
mol wt
~22 kDa
mol wt
average Mn ~86,000
mol wt
average Mn ~90,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (Hydroxypropyl)methyl cellulose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What is bulk density of this product (H9262)?
    1 answer
    1. The bulk density of this product has not been determined.