Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
Biological source:
human cell culture
Produkt HCLBRST nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
human cell culture
packaging
pkg of 1 ea cell microarray block (HCL015), pkg of 2 slides (HCL013), pkg of 5 slides (HCL014)
manufacturer/tradename
Histocyte
storage temp.
2-8°C
General description
Breast Analyte Control ma dwa rdzenie linii komórkowych, które wykazują pozytywną i negatywną ekspresję ER, PGR i HER2.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do cięcia.
Szkiełka i bloki kontrolne HistoCyte Laboratories są wykonane z hodowanych ludzkich linii komórkowych, aby zapewnić wymagany zakres ekspresji określonego biomarkera. Linie komórkowe są przetwarzane przy użyciu zastrzeżonych metod, które pozwalają na utworzenie bloku komórkowego o wysokiej gęstości z rdzeniami, które zachowują swoją morfologię komórkową. Dostępne jako wstępnie przycięte, niebarwione szkiełka lub jako bloki mikromacierzy komórkowych do cięcia.
Application
Idealne do stosowania jako kontrola tego samego szkiełka do immunohistochemii (IHC) i hybrydyzacji in situ (ISH).
Szkiełka histologiczne Breast Analyte Control mają dwa rdzenie linii komórkowej zapewniające pozytywną i negatywną ekspresję ER, PGR i HER2. Analityczne kontrole są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej Breast Analyte Control zawiera dwa rdzenie linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Szkiełka histologiczne Breast Analyte Control mają dwa rdzenie linii komórkowej zapewniające pozytywną i negatywną ekspresję ER, PGR i HER2. Analityczne kontrole są umieszczone na jednym końcu szkiełka, umożliwiając zastosowanie próbki na tym samym szkiełku w celu prawidłowego porównania.
Blok mikromacierzy komórkowej Breast Analyte Control zawiera dwa rdzenie linii komórkowej o średnicy 2 mm i długości od 3,0 do 3,5 mm. Blok mikromacierzy komórkowej może dać ponad 300 przekrojów w zależności od grubości.
Preparation Note
Bloki mikromacierzy komórkowych są utrwalane w 10% obojętnej zbuforowanej formalinie i zatapiane w parafinie. Wstępnie wycięte, niebarwione szkiełka są przygotowywane z wycinków o grubości 4 μm, montowane na dodatnio naładowanych szkiełkach i suszone w temperaturze 37 °C przez noc.
Other Notes
Certyfikaty analizy można uzyskać pod adresem info@histocyte.com.
Broszura Breast Analyte Control jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Broszura Breast Analyte Control jest dostępna w HistoCyte Laboratories.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?