Przejdź do
HISTO-AB
Visikol® HISTO™ Bufor przeciwciał
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
341,00 zł
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
626,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
Clone:
-
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
341,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Visikol HISTO Antibody Buffer to bufor do odzyskiwania antygenu zaprojektowany, aby pomóc w wizualizacji tkanek w 3D. Korzystanie z buforu Visikol HISTO Antibody Buffer daje badaczom więcej czasu na skupienie się na tym, co ważne, zamiast na przygotowywaniu mediów.
Application
Gotowy do użycia środek do odzyskiwania antygenu w protokołach oczyszczania tkanek Visikol HISTO.
Features and Benefits
  • Zapewnia przezroczystość próbek tkanek do obrazowania.
  • Uzyskanie wyraźniejszych, ostrzejszych obrazów w zastosowaniach związanych z barwieniem tkanek przeciwciałami.
  • Proces oczyszczania tkanek Visikol HISTO nie wpływa na wcześniejsze znakowanie immunologiczne.
  • Oszczędność czasu. Metoda Visikol HISTO jest szybka w porównaniu z wieloma popularnymi obecnie technikami oczyszczania tkanek.
  • Zachowanie morfologii i zawartości lipidów w próbkach.
  • Metoda oczyszczania tkanek HISTO jest łatwo odwracalna dla dalszych badań histologicznych 2D/IHC lub dla walidacji danych 3D w porównaniu z tradycyjną histologią.
  • Nietoksyczny.
Legal Information
HISTO is a trademark of Visikol, Inc.
Visikol is a registered trademark of Visikol, Inc.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HISTOPMBHISTOBBHISTOPB
description
-
description
-
description
-
description
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)