Przejdź do
HS100012
Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41103909
eCl@ss:
32110300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS100012
Parameter:
6000 rpm speed ((Fully loaded))
Feature:
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
feature
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
packaging
case of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100012
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
General description
Sprout Mini-Centrifuge Rotor SnapSpin 2 x 8 Strip 0.2mL, Black
Legal Information
Sprout is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS100011HS120611HS120148
description
to hold, 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
description
to hold, 6 x 1.5 / 2 mL tubes
description
AC/DC input 100 V / 240 V, universal plug set, blue
description
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100012
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS100011
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120611
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120148
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
parameter
6000 rpm speed ((Fully loaded))
parameter
2000 × g max. RCF (max.), 6,000 rpm speed (max.)
parameter
-
feature
to hold 16 x 0.2 mL tubes or 2 x 8 strip
feature
to hold 6 x 1.5 / 2 mL tubes
feature
to hold 6 x 1.5/2 mL tubes, to hold 16 x 0.2 mL tubes (single or 2x8 strip)
feature
-
description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
description
Sprout Mini Centrifuge models 120610, 120611, HS120301, HS120395, HS120396
description
-
description
-
packaging
case of 1 ea
packaging
case of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 10 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sprout® Mini-Centrifuge Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)