Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 445,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120177
Feature:
Holds sharps
Material:
red polypropylene
Packaging:
pack of 18 ea
445,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
red polypropylene
feature
Holds sharps
packaging
pack of 18 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120177
size
115x115x192 mm
capacity
1 lb
General description
The Sharps Container is easy to use and transport. Provides safe disposal of syringes, needles and other small sharps.
- Stackable to reduce storage space before use
- 1.0 L capacity (Quart) with a clear lid to view fill level
- Slide access lid for temporary and final closures for safety and security
- Built-in needle removal port, preventing direct contact with sharps
- Compatible with the Droplet Blood Collection Tray
- Measures 4.5 x 4.5 x 7.5 in (11.5 x 11.5 x 19.2 cm)
- Pack of 18
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 1 lb, red polypropylene | description 1 lb, yellow polypropylene | description for the disposal of sharp-edged biohazard waste items, pkg of 200 ea | description supports pouch with mouth open for easy access, pkg of 1 ea |
| feature Holds sharps | feature Holds sharps | feature - | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120177 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120178 | manufacturer/tradename Bel-Art H13234-0000 | manufacturer/tradename Bel-Art F13236-0000 |
| material red polypropylene | material yellow polypropylene | material - | material - |
| packaging pack of 18 ea | packaging pack of 18 ea | packaging pkg of 200 ea | packaging pkg of 1 ea |
| capacity 1 lb | capacity 1 lb | capacity - | capacity - |
| size 115x115x192 mm | size 115x115x192 mm | size - | size - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sharps container
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?