Przejdź do
HS120618
Wymienne karty inwentaryzacyjne Premium Plus Slide Box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
140,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.16
UNSPSC Code:
41121800
eCl@ss:
32039090
140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cardboard
packaging
pack of HS120618
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120618
L × W × H
168.3 mm × 0.5 mm × 203.2 mm
General description
Wymienne karty inwentaryzacyjne Premium Plus Slide Box zaprojektowane tak, aby pasowały do pudełek na slajdy Premium Plus.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS120740HS120741HS120578
description
-
description
natural cardboard
description
cardboard
description
to hold, 100 slide(s), translucent green acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
cardboard
material
natural cardboard
material
cardboard
material
translucent green acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120618
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120740
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120741
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120578
L × W × H
168.3 mm × 0.5 mm × 203.2 mm
L × W × H
134.1 mm × 80.1 mm × 0.5 mm
L × W × H
199.8 mm × 154.9 mm × 0.5 mm
L × W × H
208.3 mm × 195.6 mm × 33 mm
packaging
pack of HS120618
packaging
pack of HS120740
packaging
pack of HS120741
packaging
pack of HS120578
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)