Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
material
blue polypropylene
feature
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120835
L × W × H
377 mm × 301 mm × 91 mm
General description
Features and Benefits
- Wytrzymały, trwały materiał do łatwego i bezpiecznego transportu probówek klinicznych i badawczych
- Alfanumeryczna identyfikacja dla szybkiej lokalizacji i wyszukiwania probówek
- Wielokrotnego użytku, łatwe do czyszczenia i autoklawowalne
- Umieszczanie różnych grup probówek w jednym stojaku eliminuje potrzebę stosowania wielu stojaków
- Możliwość układania w stosy w celu zaoszczędzenia miejsca
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description blue polypropylene | description white polypropylene | description double, for 13-16 mm tubes, blue | description double, for 10-13 mm tubes, blue |
| feature to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes | feature to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes | feature Holds 240 x 10 mL tubes | feature Holds 432 x 5-7 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120835 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120834 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120115 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120113 |
| material blue polypropylene | material white polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| L × W × H 377 mm × 301 mm × 91 mm | L × W × H 377 mm × 301 mm × 91 mm | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stojak na rury Mega Rack®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?