Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
eCl@ss:
32035490
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15981B
Feature:
Holds 78 x slides 76x26 mm
Material:
white polyethylene
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
white polyethylene
feature
Holds 78 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15981B
size
299x178x21 mm
General description
The Slide Holder holds slides during evaluation, cleaning, and drying.
- Made from chemical-resistant polyethylene
- Solid, strong construction with rubber feet for bench top stability
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 78 slides, white polyethylene | description for 40 slides, white polyethylene | description for 15 slides, white polyethylene | description 100 place, white |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15981C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991C |
| feature Holds 78 x slides 76x26 mm | feature Holds 40 x slides 76x26 mm | feature Holds 15 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm |
| material white polyethylene | material white polyethylene | material white polyethylene | material polypropylene |
| size 299x178x21 mm | size 298x105x24 mm | size 153x102x21 mm | size 210x169x37 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide holder
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?