Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 78,90 zł |
Informacje o tej pozycji
78,90 zł
material
green plastic , nickel closure
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989B
L × W × H
141 × 88 × 35 mm
Features and Benefits
- Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
- Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- Feature thumb-latch lock mechanism
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 25 place, cork lining, green plastic | description 25 place, foam lining, blue plastic | description 25 place, foam lining, white plastic | description 25 place, cork lining, white plastic |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989M | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989R | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15989E |
| feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm |
| material nickel closure, green plastic | material blue plastic , nickel closure | material nickel closure, white plastic | material nickel closure, white plastic |
| L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm | L × W × H 141 × 88 × 35 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?