Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 73,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
eCl@ss:
32039090
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15991B
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
polypropylene
73,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
polypropylene
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15991B
size
210x169x37 mm
color
red
Features and Benefits
- The slide box is made of durable polypropylene.
- The box can hold either 25 or 100 standard slides (25 x 75 mm and 1 x 3 inches).
- Latch locks keep hinged lids securely closed.
- Stability is maximized by stacking feet.
- Slide identification card - capacity 100 slides
- No liner
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 place, red | description 100 place, white | description 100 place, blue | description 25 place, red |
| feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 25 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15991A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15990B |
| material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| size 210x169x37 mm | size 210x169x37 mm | size 210x169x37 | size 141x92x30 mm |
| color red | color white | color blue | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?