Przejdź do
HS15994C
Premium Slide box
100 Place, cork lining, red
Synonim(y):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994C
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, red
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel closure, red
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994C
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides ( 1 x 3in.).
Features and Benefits
  • molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
  • both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS15994RHS15994AHS15989A
description
100 Place, cork lining, red
description
100 Place, foam lining, white
description
100 Place, cork lining, blue
description
25 Place, cork lining, blue
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 25 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15989A
material
red , nickel closure
material
nickel closure, white
material
nickel closure, blue
material
blue , nickel closure
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)