Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 112,00 zł |
Informacje o tej pozycji
112,00 zł
material
nickel closure, yellow
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994D
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
General description
Features and Benefits
- molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
- durable ABS plastic boxes are available wth either cork or foam lining
- both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
- closes securely with a rust-resistant, nickel-plated clasp and pin hinges
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 Place, cork lining, yellow | description 100 Place, cork lining, green | description 100 Place, cork lining, black | description 100 place, cork lining, gray plastic |
| feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm | feature Holds 100 x slides 76x26 mm |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994D | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994G | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS15994F |
| material yellow , nickel closure | material green , nickel closure | material black , nickel closure | material gray plastic , nickel closure |
| L × W × H 208 × 175 × 34 mm | L × W × H 208 × 175 × 34 mm | L × W × H 208 × 175 × 34 mm | L × W × H 208 × 175 × 34 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium Slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?