Przejdź do
HS15994E
Premium slide box
100 place, cork lining, white plastic
Synonim(y):
Schiebekasten, slide box microscope, slide storage, slide storage box
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
112,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS15994E
Feature:
Holds 100 x slides 76x26 mm
Material:
nickel closure, white plastic
112,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
nickel closure, white plastic
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994E
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Features and Benefits
Slide boxes are perfect for storage or transportation of standard size slides (100 (50 back to back) x 75 mm and 1 x 3").
  • Molded, rigid boxes securely hold slides in grooved slots
  • Durable ABS plastic boxes are available with cork lining only
  • Both the lining and the slots are numbered to correspond to the slide inventory sheet
  • Feature thumb-latch lock mechanism
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS15994FHS15994MHS15994P
description
100 place, cork lining, white plastic
description
100 place, cork lining, gray plastic
description
100 place, foam, blue plastic
description
100 place, foam, red plastic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994E
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994F
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15994P
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
feature
Holds 100 x slides 76x26 mm
material
nickel closure, white plastic
material
nickel closure, gray plastic
material
nickel closure, blue plastic
material
red plastic , nickel closure
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
L × W × H
208 × 175 × 34 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Premium slide box
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)