Przejdź do
HS20341B
Aluminum Test Tube Basket
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
174,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS20341B
Feature:
holds Test tubes, lab consumables
Material:
aluminum , silver
Packaging:
pack of 1 ea
174,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
aluminum , silver
feature
holds Test tubes, lab consumables
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20341B
basket L × width × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
General description
The strong Test Tube Basket is ideal for washing and storing test tubes in mechanical washers or autoclaves.
Features and Benefits
  • Baskets for use in washers, autoclaves or for storage of lab consumables
  • Autoclavable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
LCMQ96001LCMQ960F2LCMQ96VF2
description
basket L × width × H 256 mm × 152 mm × 152 mm, silver
description
-
description
-
description
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS20341B
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
feature
holds Test tubes, lab consumables
feature
-
feature
-
feature
-
material
silver , aluminum
material
-
material
-
material
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
basket L × width × H
256 mm × 152 mm × 152 mm
basket L × width × H
-
basket L × width × H
-
basket L × width × H
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)