Przejdź do
HS23202N
TrueNorth® Cryogenic Vial
capacity 2 mL, natural lid, round bottom
Synonim(y):
Cryogenic Vial
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121704
eCl@ss:
32040117
Capacity:
2 mL
Material:
natural lid, natural tube, polypropylene , round bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea
Parameter:
-196 °C min. temp.
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
natural lid, natural tube, polypropylene , round bottom
description
threaded joint external
sterility
sterile
packaging
pack of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23202N
parameter
-196 °C min. temp.
cap diam.
12.2 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12 mm
General description
The True North Cryogenic Vial′s innovative design saves space in your freezer. The vials are non-pyrogenic, non-cytotoxic, and DNase, RNase free.
Features and Benefits
  • Puncture/rupture-resistance polypropylene vial
  • Silicone lid seal & patented easy-grip faceted lid with ergonomic 1.5 twist to open and close
  • Flush cap saves space during storage
  • Printed writing area and graduations
  • Sterile packed in resealable bags. Includes traceable sterility certificate
  • Recommended for mechanical freezers and vapor phase LN2 (-196°)
  • US Patent No. D595424
  • Disposable
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS23202AHS2860CBHS2860A
description
capacity 2 mL, natural lid, round bottom
description
capacity 2 mL, assorted colors lid, round bottom (, ribbed skirt)
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., blue, pk of 12
description
without dividers, for tubes, 1.5 ‑ 2 mL, L × W × H 5.2 × 5.2 × 2 in., white, pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23202N
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23202A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860CB
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860A
capacity
2 mL
capacity
2 mL
capacity
-
capacity
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
-
sterility
-
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-196 °C min. temp.
parameter
-
parameter
-
material
natural lid, natural tube, round bottom, polypropylene
material
natural tube (with assorted cap colors (Blue, Red, Green, Purple, Grey)), assorted colors lid, polypropylene , round bottom (, ribbed skirt)
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pack of 500 ea
packaging
pack of 500 ea
packaging
pk of 12
packaging
pk of 12
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TrueNorth® Cryogenic Vial
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)