Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41121704
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
clear PVC
feature
to hold Cryogenic Vial Canes
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23210
diam. × L
14.5 mm × 275 mm
General description
Rękaw kriogeniczny z PVC zapewnia dodatkową ochronę i bezpieczeństwo próbek, chroniąc fiolki w aluminiowych laskach podczas przenoszenia i przechowywania.
Features and Benefits
- Bezpieczny do zamrażania kriogenicznego
- Przezroczystość umożliwia identyfikację próbki bez konieczności zdejmowania rękawa
- Trwalsze niż rękawy kartonowe
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pack of 100 ea | description capacity, 5 vial(s) | description to hold, 5 x 2.0 mL vials per rack, clear aluminum | description L 273 mm |
| diam. × L 14.5 mm × 275 mm | diam. × L - | diam. × L - | diam. × L - |
| packaging pack of 100 ea | packaging - | packaging pack of 12 ea | packaging pack of 100 ea |
| feature to hold Cryogenic Vial Canes | feature capacity 5 vial(s) | feature to hold 5 x 2.0 mL vials per rack | feature - |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23210 | manufacturer/tradename Nalgene 5015-0001 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23205 | manufacturer/tradename Nalgene 5016-0001 |
| material clear PVC | material - | material clear aluminum | material - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?