Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 152,00 zł |
Informacje o tej pozycji
152,00 zł
material
blue high-density polyethylene coating, high-density polyethylene coating
feature
to hold 6 x 250 mL centrifuge bottles
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23224
L × W × H
205.7 mm × 134.6 mm × 104.1 mm
General description
Features and Benefits
- Odporne chemicznie stojaki z drutu powlekanego HDPE
- Stojaki mogą być używane w temperaturach od -40°C do 121°C
- Mieści wszystkie marki i typy probówek i/lub butelek stożkowych, okrągłych lub z płaskim dnem, szklanych lub plastikowych
- Kwadratowe wgłębienia i trzy poziomy pokładu pomagają zabezpieczyć probówki
- Pasuje do butelek 55-60 mm, butelek wirówkowych
- Możliwość sterylizacji w autoklawie
- Szczelinowe podparcie dna
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description to hold, 6 x 250 mL centrifuge bottles, blue high-density polyethylene coating | description to hold, 20 x 25 mm tubes, blue | description to hold, 20 x 33 mm tubes, blue | description to hold, 15 x 15 mL tubes, blue |
| feature to hold 6 x 250 mL centrifuge bottles | feature to hold 20 x 25 mm tubes | feature to hold 20 x 33 mm tubes | feature to hold 15 x 15 mL tubes |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23224 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120086 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS120088 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS23215 |
| material blue high-density polyethylene coating | material high-density polyethylene coating, blue | material high-density polyethylene coating, blue | material high-density polyethylene coating, blue |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| L × W × H 205.7 mm × 134.6 mm × 104.1 mm | L × W × H 29.14 cm (11.47 in.) × 15.54 cm (6.12 in.) × 3.2 cm (1.26 in.) | L × W × H 37.34 cm (14.7 in.) × 19.94 cm (7.85 in.) × 6.0 cm (2.36 in.) | L × W × H 13.8 cm (5.43 in.) × 8.9 cm (3.5 in.) × 7.42 cm (2.92 in.) |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?