Przejdź do
HS23229B
Kriogeniczny stojak na fiolki
to hold, 50 vials per rack, blue
Synonim(y):
Stojak na ciekły azot, kriogeniczny stojak na fiolki, regał do kriokonserwacji, stojak dewara, stojak na krio
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
4 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
532,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41122806
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23229B
Feature:
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
Material:
blue , polycarbonate
Packaging:
pack of 4 ea
532,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue , polycarbonate
feature
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
packaging
pack of 4 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23229B
L × W × H
199 mm × 105 mm × 28 mm
General description
Stojak na fiolki kriogeniczne umożliwia bezpieczne przechowywanie i transport fiolek kriogenicznych.
Features and Benefits
  • Wykonane z poliwęglanu
  • Otwory drenażowe w każdej studzience ułatwiają czyszczenie
  • Alfanumeryczna identyfikacja umożliwiająca szybką lokalizację i wyszukiwanie probówek - Odporność na zamrażanie kriogeniczne do -196ºC
  • Wypustki umożliwiają otwieranie i zamykanie fiolek z otworem jedną ręką
  • Wytłoczone numery indeksu i kwadratowy, lewy górny róg zapewniają łatwą orientację
  • Żebrowane uchwyty ułatwiają odkręcanie nakrętek jedną ręką, a także obsługę w rękawiczkach
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z359041R3388R1638
description
to hold, 50 vials per rack, blue
description
Holds 25 vials in a staggered array
description
Vertical; 4-shelf for 51/4 × 51/4 × 33/4in. boxes
description
Vertical, 4-shelf for 3 × 3 × 2 in. boxes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23229B
manufacturer/tradename
Nalgene® 5030-0505
manufacturer/tradename
Nalgene DS5037-0004
manufacturer/tradename
Nalgene® DS5035-0004
feature
to hold 2 ‑ 5 mL tubes, to hold 50 vials per rack
feature
Holds 25 x vials, autoclavable
feature
Holds 4 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
feature
Holds 12 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
material
polycarbonate , blue
material
polycarbonate
material
polyketone
material
stainless steel
L × W × H
199 mm × 105 mm × 28 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 4 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)