Przejdź do
HS23452
Dozownik na szalki Petriego, mieści szalki 30 x 100 mm w 2 przedziałach
clear acrylic
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
eCl@ss:
32040601
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS23452
Material:
clear acrylic
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear acrylic
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23452
General description
dwukomorowy akrylowy dozownik do szalek Petriego o średnicy 100 mm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
BR455742BR452005CLS430165
description
clear acrylic
description
with lid, soda-lime glass, dish H 15 mm, diam. 100 mm , lid
description
L × W 94 mm × 16 mm, vented
description
D × H 35 mm × 10 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23452
manufacturer/tradename
BRAND 455742
manufacturer/tradename
BRAND 452005
manufacturer/tradename
Corning 430165
material
clear acrylic
material
soda-lime glass
material
polystyrene
material
polystyrene , round
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)