Przejdź do
HS28270
Bag heat sealer with cutter
AC/DC input 220 V / 230 V AC, UK plug
Synonim(y):
bag sealer, plastic bag sealer
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122406
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28270
General description
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
  • Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
  • Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
  • Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
  • Additional replacement part kits can be ordered separately
  • Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS28271HS28280BMSMS1000E
description
AC/DC input 220 V / 230 V AC, UK plug
description
AC/DC input 220 V / 230 V AC, Schuko plug
description
-
description
AC/DC input 230 V, EuroPlug
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28270
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28271
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28280
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific MS1000-E
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bag heat sealer with cutter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)