Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.79
UNSPSC Code:
41122406
Produkt HS28272 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS28272
General description
The Heat Sealer with cutter quickly and efficiently seals polyethylene or polypropylene bags, sheets or flat tubing from 0.01 to 0.8 mm thick. The sliding blade removes excess material 19mm from the seal.
- Timing knob ensures safe sealing. Simply turn knob to set time (1-8 seconds), press handle down and remove when light indicates cycle is complete
- Heating element measures 310 mm long and is only hot when sealing
- Includes replacement part kit: two extra blades, two extra heating elements and two extra PTFE cloths
- Additional replacement part kits can be ordered separately
- Measures 86 mm W x 446 mm D x 166 mm H (closed), 450 Watt unit with a 153 cm power cord
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bag heat sealer with cutter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?