Przejdź do
HS6594
Licznik ręczny, 4-cyfrowy, stalowy
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
technique(s)
cell culture: suitable
General description
Służy do liczenia krwinek, kolonii bakterii, kropli cieczy lub innych powtarzających się zdarzeń. Liczy do 9 999 sztuk. Wyposażona w pokrętło szybkiego resetowania Soczewka ułatwiająca odczyt i pierścień na palec zapewniający pewny chwyt.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z169021HS5360AHS5360B
description
-
description
chrome-plated
description
pack of 1 ea
description
9 Key
technique(s)
cell culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture: suitable
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS6594
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS5360A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)