Przejdź do
HS81121B
Inoculating Needle/Loops
loop volume 1 μL, Rigid, sterile, blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS) , blue
sterility
sterile
feature
Rigid
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121B
loop volume
1 μL
General description
The Inoculating Needle/Loops combination provides choice to spread or pick colonies and cultures. Transfer bacterial cultures without risk of contamination.
Features and Benefits
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Constructed of rigid ABS
  • Sterile, 20 per bag with lot-to-lot traceability
  • Disposable
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS81121DHS81121AHS81121C
description
loop volume 1 μL, Rigid, sterile, blue
description
loop volume 10 μL, Rigid, sterile, blue
description
loop volume 1 μL,
flexible
, sterile, blue
description
loop volume 10 μL,
flexible
, sterile, blue
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
blue , acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
material
polypropylene , blue
material
blue , polypropylene
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121D
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS81121C
feature
Rigid
feature
Rigid
feature
-
feature
-
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
loop volume
1 μL
loop volume
10 μL
loop volume
1 μL
loop volume
10 μL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Inoculating Needle/Loops
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)