Przejdź do
HS8882C
Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882C
General description
The Lead Rings are perfect for stabilizing vessels and labware or for water bath immersions.
Features and Benefits
  • Vinyl-coated lead ring will not mark or scratch benchtops and labware
  • O-Shape Style
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HS8882AHS8881CHS8881A
description
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
description
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
description
fits beaker size, 500 to 2000 mL, blue
description
fits beaker size, 125 to 500 mL, blue
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8882A
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881C
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS8881A
material
blue
material
blue
material
blue
material
blue
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
feature
fits beaker size 500 to 2000 mL
feature
fits beaker size 125 to 500 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Vinyl-Coated Lead Ring ("O" shape)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)