Przejdź do
HT1004
Gold Chloride Solution
200 mg/dL in deionized water
Synonim(y):
Gold chloride solution
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
718,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116121
MDL number:
718,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
200 mg/dL in deionized water
technique(s)
titration: suitable
application(s)
hematology
histology
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH/h;4*1H/q+3;;;;/p-3
InChI key
VDLSFRRYNGEBEJ-UHFFFAOYSA-K
Application
Used in procedure HT100 for the toning of sections stained with the Silver Methanamine procedure
Other Notes
Gold chloride, 0.2% in aqueous solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. こちらの塩化金溶液は、何パーセントとなりますでしょうか。
    1 answer
    1. This product is a Gold chloride solution prepared at 200 mg/dL in deionized water, which is approximately 0.20%. The purity of the gold starting material is not reported.