Przejdź do
HT10516
Trichrome Stain AB Solution
Synonim(y):
Gomori One Step Trichrome (Aniline Blue) Procedure
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2950,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use in the study of connective tissue, muscle and collagen fibers. Stains collagen blue and muscle red.
Other Notes
Chromotrope 2R, aniline blue and phosphotungstic acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HT10316HT152HT40132
description
-
description
-
description
10 % (w/v)
description
-
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-19-7
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Is it possible to use Gomori Trichrome solutions as a replacement for Wheatley Trichrome solution when staining intestinal parasites?
    1 answer
    1. The Gomori Trichrome stain solution (Product HT10516) is not intended for staining intestinal parasites. It is specifically designed for use with paraffin sections of tissue to distinguish between muscle and collagen. The Gomori Trichrome procedure typically requires tissue fixation in Bouins Solution, but tissues are generally fixed in 10% Neutral Buffered Formalin and paraffin processed. On the other hand, the Wheatley Trichrome modification involves specimens that are typically fixed in PVA or Schaudinn's Fixative, the latter being a mercury-based fixative commonly listed in parasitology manuals. Due to the vastly different fixation procedures, there is no expectation that the Gomori Trichrome stain solution would effectively stain parasites.
      Helpful?
  2. What is the expected slide yield from this kit?
    1 answer
    1. The number of slides that may be stained is highly variable. Typically, a volume of 40-50 ml of the stain solution is placed in a Coplin jar. A standard Coplin jar will hold 10-12 slides, depending on placement. Some larger staining jars include racks that hold up to 50 slides but require a significantly larger volume of stain solution. The stain solution may be used more than one time, however reuse is also impacted by the staining time required. If a few slides are stained each time and the stain is infrequently used, the number of repeat uses will be lower. Batch staining will result in the highest number of slides being stained per bottle. The stain solution should be changed whenever the user notices that the slide quality begins to diminish. Slides from each staining batch should be evaluated to ensure the staining results are acceptable. As staining quality begins to diminish, a fresh stain solution would be recommended. Do not return the used stain solution to the stock bottle.