Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
0.5 % (w/v) in water
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| concentration 0.5 % (w/v) in water | concentration 0.5 % (w/v) in water | concentration 0.5 % (w/v) in water | concentration 0.5 % (w/v) in water |
| application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology | application(s) hematology |
| form solution | form solution | form solution | form solution |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 | Quality Level 500 |
| shelf life Expiry date on the label. | shelf life Expiry date on the label. | shelf life - | shelf life Expiry date on the label. |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eosin Y Solution, Aqueous
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?